Learn More
Mitochondria Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Código de producto. 12669676 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
200 μL
500 μL
1 mL
7 mL
Conjugado:
Biotin
Unconjugated
Formulario:
Concentrated
Prediluted
Concentración:
1mg/mL
200μg/mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
100 microlitros
200 microlitros
500 microlitros
7 ml
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Conjugado Formulario Concentración unitSize
12669676 500 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL 500 microlitros
12629676 100 μL Biotin Concentrated 200μg/mL 100 microlitros
12639676 500 μL Biotin Concentrated 200μg/mL 500 microlitros
12619676 1 mL Biotin Concentrated 200μg/mL 1 ml
12659676 100 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL 100 microlitros
12679676 100 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL 100 microlitros
12689676 200 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL 200 microlitros
12649676 1 mL Unconjugated Concentrated 200μg/mL 1 ml
12629686 7 mL Unconjugated Prediluted - 7 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 12669676 Proveedor Epredia N.º de proveedor MS1372P1
Epredia™ Mitochondria Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
Host Species: Mouse
Clone: MTC02
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Semi-purified mitochondrial preparation
Molecular Weight: 60kDa
Positive Control: HeLa cells, Liver
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Mitochondria Ab-2
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon MTC02
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Semi-purified mitochondrial preparation
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Formulario Concentrated
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 500 UL MITOCHONDRIA AB-2 MOUSE MAB (PURIFIED AB
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrogen peroxide, 5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone, 2-Methyl-3-isothiazolone,Sodium azide