Learn More
Mitochondria Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Código de producto. 12619676 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
200 μL
500 μL
1 mL
7 mL
Conjugado:
Biotin
Unconjugated
Formulario:
Concentrated
Prediluted
Concentración:
1mg/mL
200μg/mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
100 microlitros
200 microlitros
500 microlitros
7 ml
Código de producto. Cantidad Conjugado Formulario Concentración unitSize
12619676 1 mL Biotin Concentrated 200μg/mL 1 ml
12629676 100 μL Biotin Concentrated 200μg/mL 100 microlitros
12639676 500 μL Biotin Concentrated 200μg/mL 500 microlitros
12659676 100 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL 100 microlitros
12679676 100 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL 100 microlitros
12689676 200 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL 200 microlitros
12669676 500 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL 500 microlitros
12649676 1 mL Unconjugated Concentrated 200μg/mL 1 ml
12629686 7 mL Unconjugated Prediluted - 7 ml
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12619676
Brand: Epredia MS1372B
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Epredia™ Mitochondria Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
Host Species: Mouse
Clone: MTC02
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Semi-purified mitochondrial preparation
Molecular Weight: 60kDa
Positive Control: HeLa cells, Liver
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno Mitochondria Ab-2
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon MTC02
Concentración 200μg/mL
Conjugado Biotin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Semi-purified mitochondrial preparation
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Formulario Concentrated
Isotype IgG1