missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Microphthalmia (Transcription Factor) (MiTF) Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™

Código de producto. 12612317 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
200 μL
500 μL
1 mL
7 mL
Conjugado:
Unconjugated
Formulario:
Concentrated
Prediluted
Tamaño de la unidad:
1 ml
100 microlitros
200 microlitros
500 microlitros
7 ml
Concentración:
1mg/mL
200μg/mL
Código de producto. Cantidad Conjugado Formulario unitSize Concentración
12612317 7 mL Unconjugated Prediluted 7 ml -
12652307 100 μL Unconjugated Concentrated 100 microlitros 200μg/mL
12672307 100 μL Unconjugated Concentrated 100 microlitros 1mg/mL
12682307 200 μL Unconjugated Concentrated 200 microlitros 1mg/mL
12662307 500 μL Unconjugated Concentrated 500 microlitros 200μg/mL
12642307 1 mL Unconjugated Concentrated 1 ml 200μg/mL
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12612317

Marca: Epredia MS772R7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with the Epredia™ Microphthalmia (Transcription Factor) (MiTF) Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.

Mi is a basic helix-loop-helix-leucine zipper (b-HLH-ZIP) transcription factor implicated in pigmentation, mast cells and bone development. The mutation of Mi causes Waardenburg Syndrome type II in humans. In mice, a profound loss of pigmented cells in the skin eye and inner ear results, as well as osteopetrosis and defects in natural killer and mast cells. There are two known isoforms of Mi differing by 66 amino acids at the NH2 terminus. Shorter forms are expressed in melanocytes and run as two bands at 52kDa and 56kDa, while the longer Mi form runs as a cluster of bands at 60-70kDa in osteoclasts and in B16 melonoma cells (but not other melanoma cell lines), as well as mast cells and heart.

Host Species: Mouse

Clone: D5

Isotype: IgG1/κ

Species Reactivity: Human and Dog. Does not react with mouse and rat. Others not known.

Epitope: N-terminal

Immunogen: N-terminal fragment of human Mi protein

Molecular Weight: 52-56kDa doublet

Positive Control: 501 Mel cells, Melanoma

Cellular Localization: Nuclear

Recommended for:

  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting (Not verified)
  • Gel Supershift

Note:

USA: RUO; Int'l: RUO

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Microphthalmia (Transcription Factor) (MiTF) Ab-2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon D5
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno N-terminal fragment of human Mi protein
Cantidad 7 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Transcription Regulation
Primario o secundario Primary
Especies diana Canine, Human
Formulario Prediluted
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.