Learn More
Beschreibung
Host Species: Mouse
Clone: HBME-1
Isotype: IgM/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Immunogen: A suspension of human mesotheliema cells from patients with malignant epithelial mesothelioma
Positive Control: Mesothelioma
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antígeno | Mesothelioma Ab-1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | HBME-1 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | A suspension of human mesotheliema cells from patients with malignant epithelial mesothelioma |
| Cantidad | 12 mL |
| Estado normativo | IVD |
| Disciplina de investigación | Cancer and Tumor Biology |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.