Descripción
Host Species: Mouse
Clone: HBME-1
Isotype: IgM/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Immunogen: A suspension of human mesotheliema cells from patients with malignant epithelial mesothelioma
Positive Control: Mesothelioma
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Mesothelioma Ab-1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | HBME-1 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | A suspension of human mesotheliema cells from patients with malignant epithelial mesothelioma |
| Cantidad | 7 mL |
| Estado normativo | IVD |
| Disciplina de investigación | Cancer and Tumor Biology |
| Mostrar más |