Learn More
MART-1/Melan-A (Melanoma Marker) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ MART-1/Melan-A (Melanoma Marker) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
154.00€ - 627.00€
Especificaciones
Antígeno MART-1/Melan-A (Melanoma Marker) Ab-1
Clon M2-7C10
Aplicaciones Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Formulario Concentración Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Formulario Concentración Precio Cantidad y disponibilidad  
12681767
Ver documentos
Epredia
MS-612-P0
100 μL Concentrated 200μg/mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12691767
Ver documentos
Epredia
MS-612-P1
500 μL Concentrated 200μg/mL
422.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12671767
Ver documentos
Epredia
MS-612-P
1 mL Concentrated 200μg/mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12601777
Ver documentos
Epredia
MS-612-P1ABX
100 μL Concentrated 1mg/mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12611777
Ver documentos
Epredia
MS-612-PABX
200 μL Concentrated 1mg/mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12661777
Ver documentos
Epredia
MS-612-R7
7 mL Prediluted Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
MART-1 (Melanoma Antigen Recognized by T cells 1) or Melan-Ais a newly identified melanocyte differentiation antigen recognized by autologous cytotoxic T lymphocytes. Seven other melanoma associated antigens recognized by autologous cytotoxic T cells include MAGE-1, MAGE-3, tyrosinase, gp100, gp75, BAGE-1, and GAGE-1. Subcellular fractionation shows that MART-1 is present in melanosomes and endoplasmic reticulum.
Host Species: Mouse
Clone: M2-7C10
Isotype: IgG2b/κ
Species Reactivity: Human and Horse. Does not react with mouse and rat. Others not tested.
Epitope: Not determined
Immunogen: Recombinant hMART-1 protein
Molecular Weight: 18kDa
Positive Control: CAC1 melanoma cells and melanomas
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation (Denatured verified)
  • Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
MART-1/Melan-A (Melanoma Marker) Ab-1
Immunoprecipitation
Unconjugated
RUO
Recombinant hMART-1 protein
M2-7C10
Monoclonal
Mouse
Cancer and Tumor Biology