Learn More
Human Sodium Iodide Symporter (hNIS) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Human Sodium Iodide Symporter (hNIS) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
131.58€ - 698.70€
Especificaciones
Clon FP5A
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Formulario Concentración Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Formulario Concentración Precio Cantidad y disponibilidad  
12660037
Ver documentos
Epredia
MS-1653-P0
100 μL Concentrated 200μg/mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12680037
Ver documentos
Epredia
MS-1653-P1ABX
100 μL Concentrated 1mg/mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12690037
Ver documentos
Epredia
MS-1653-PABX
200 μL Concentrated 1mg/mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12670037
Ver documentos
Epredia
MS-1653-P1
500 μL Concentrated 200μg/mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12650037
Ver documentos
Epredia
MS-1653-P
1 mL Concentrated 200μg/mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12620047
Ver documentos
Epredia
MS-1653-R7
7 mL Prediluted Prediluted Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Human Sodium Iodide Symporter (hNIS) is responsible for iodide concentrating ability within thyroid follicular cells. It is a membrane bound glycoprotein with 13 membrane spanning domains and 14 extramembranous domains. It may represent an autoantigen in thyroid. Antibody to NIS showed strong immunostaining in Graves tissues, intermediate staining in papillary and follicular thyroid cancer, and no staining in Hurtle cell cancer or in nonthyroidal tissue.
Host Species: Mouse
Clone: FP5A
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with mouse and rat. Others not tested.
Epitope: aa 625-643
Immunogen: A synthetic peptide corresponding to aa 625-643 of hNIS protein
Molecular Weight: 97kDa
Positive Control: Thyroid
Cellular Localization: Membrane and cytoplasm
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation (Not verified)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
FP5A
Monoclonal
Mouse
Human
IgG2a κ
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
RUO
A synthetic peptide corresponding to aa625-643 of hNIS protein