Learn More
Descripción
Host Species: Mouse
Clone: e2-4001
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human, Mouse and Rat. Others not tested.
Epitope: Cytoplasmic domain
Immunogen: Cytoplasmic domain of recombinant human HER-2/c-erbB-2 oncoprotein
Molecular Weight: 185 kDa
Positive Control: SKBR-3 cells, or T47D cells, or Breast CA
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry
- Western Blotting
- Immunoprecipitation (Native and Denatured)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HER-2/c-erbB-2/neu Ab-8 |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | e2-4001 |
| Concentración | 1mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Cytoplasmic domain of recombinant human c-erbB-2/HER-2 oncoprotein |
| Cantidad | 200 μL |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.