Learn More
Epredia™ Lab Vision™ HER-2/c-erB-2/neu Rabbit Monoclonal Antibody
Recommended for Immunohistochemistry (Formalin/paraffin), Epredia™ HER-2/c-erB-2/neu, Rabbit Monoclonal Antibody is part of a comprehensive antibody portfolio. Studies show rabbit monoclonal antibodies are more sensitive and specific than other available markers.
267.00€ - 1380.00€
Especificaciones
Antígeno HER-2/c-erB-2/neu
Clon SP3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12693677
Ver documentos
Epredia™
RM-9103-S0
100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12683677
Ver documentos
Epredia™
RM-9103-S1
500 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12673677
Ver documentos
Epredia™
RM-9103-S
1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12653677
Ver documentos
Epredia™
RM-9103-R7
7 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12663677
Ver documentos
Epredia™
RM-9103-RQ
12 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
c-erbB-2 is a receptor tyrosine kinase of the c-erbB family. It is closely related in structure to the epidermal growth factor receptor. c-erbB-2 oncoprotein is detectable in a proportion of breast and other adenocarconomas, as well as transitional cell carcinomas. In the case of breast cancer, expression determined by immunohistochemistry has been shown to be associated with poor prognosis.
Host Species: Rabbit
Clone: SP3
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: Extracellular domain
Immunogen: Recombinant protein encoding extracellular domain of human HER-2
Molecular Weight: 185 kDa
Positive Control: Breast CA
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
HER-2/c-erB-2/neu
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Recombinant protein encoding extracellular domain of human HER-2
SP3
Monoclonal
Rabbit
Oncogenesis