Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Epstein-Barr Virus/LMP Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody
Código de producto. p-4541961 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
500 μL
1 mL
7 mL
Formulario:
Concentrated
Prediluted
Tamaño de la unidad:
1 ml
100 microlitros
500 microlitros
7 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formulario unitSize
12699856 100 μL Concentrated 100 microlitros
12609866 500 μL Concentrated 500 microlitros
12689856 1 mL Concentrated 1 ml
12679856 7 mL Prediluted 7 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12699856 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor MS1458S0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Epstein-Barr Virus/LMP Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
Host Species: Mouse
Clone: CS1 + CS2 + CS3 + CS4
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: EBV-positive cells
Epitope: Located in the internal part of the membrane-associated viral LMP
Immunogen: EBV-encoded recombinant latent membrane protein
Molecular Weight: 60 kDa (LMP)
Positive Control: EBV-positive lymphoblastoma
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Epstein-Barr Virus/LMP Ab-1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CS1+CS2+CS3+CS4
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno EBV-encoded recombinant latent membrane protein
Cantidad 100 μL
Estado normativo ASR, IVD
Disciplina de investigación Infectious Disease
Primario o secundario Primary
Especies diana Epstein-Barr virus (EBV)
Formulario Concentrated
Isotype IgG2a κ