missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Collagen VII Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™

Código de producto. 12611447 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
200 μL
500 μL
1 mL
Concentración:
1mg/mL
200μg/mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
100 microlitros
200 microlitros
500 microlitros
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Concentración unitSize
12611447 200 μL 1mg/mL 200 microlitros
12681437 100 μL 200μg/mL 100 microlitros
12691437 500 μL 200μg/mL 500 microlitros
12671437 1 mL 200μg/mL 1 ml
12601447 100 μL 1mg/mL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12611447 Proveedor Epredia N.º de proveedor MS444PABX

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Ensure accurate and reproducible results in immunohistochemistry, immunofluorescence, and electron microscopy experiments.

Host Species: Mouse

Clone: LH7.2

Isotype: IgG1/κ

Species Reactivity: Human, Marmoset, Monkey, Cow, Sheep, Goat, Pig and Guinea Pig.

Epitope: On nonhelical (noncollagenous) C-terminal region of collagen VII and is resistant to collagenase, trypsin, pronase, neuraminidase, chondroitinase and hyaluronidase. However, it is lost by digestion of collagen VII with pepsin.

Immunogen: Insoluble fractions of human neonatal foreskin epidermal cells

Molecular Weight: 250 kDa (intact) 150 kDa (digested)

Positive Control: Normal skin

Cellular Localization: Epidermal basement membrane

Recommended for:

  • Immunohistochemistry (Acetone-fixed frozen only; fixation in methanol is not suitable)
  • Immunofluorescence
  • Electron Microscopy

Note:

USA: RUO; Int'l: RUO

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Collagen VII Ab-1
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon LH7.2
Concentración 1mg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Insoluble fractions of human neonatal foreskin epidermal cells
Cantidad 200 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Extracellular Matrix
Primario o secundario Primary
Especies diana Bovine, Goat, Guinea Pig, Human, Non-human Primate, Pig, Sheep
Formulario Concentrated
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.