Learn More
Epredia™ Tampón citrato Lab Vision™ para la recuperación de epítopos inducida por calor (10X)
Mejore la reactividad de muchos anticuerpos en tejidos fijados en formol con el tampón de citrato Epredia™ Lab Vision™ para la recuperación de epítopo inducida por calor (10X).
90.15€ - 274.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Dilución 10X
Tipo de producto Citrato
Para utilizar con (aplicación) Inmunohistoquímica
pH 6
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12638286
Ver documentos
Epredia™
AP-9003-125
125 ml Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12648286
Ver documentos
Epredia™
AP-9003-500
500 ml
274.00€
500 ml
Descripción
Descripción
  • Citrate buffer, pH 6.0
  • 10X stock solution
  • Diluted 10-fold with distilled water before use
Storage Conditions:
  • Store at room temperature.
  • Stable for up to 18 months.
  • Contains no preservatives.
  • For periods longer than 3 months, store at 2-8°C.
Especificaciones
Especificaciones
Temperatura ambiente
Citrato
6
10X
Inmunohistoquímica
Documentos
Product Certifications
Solo para uso en investigación
Título del producto
Epredia™ Tampón citrato Lab Vision™ para la recuperación de epítopos inducida por calor (10X)