missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Chromogranin A (a protein of 439-amino acid which is encoded on chromosome 14) is present in neuroendocrine cells throughout the body, including the neuroendocrine cells of the large and small intestine, adrenal medulla and pancreatic islets. It is an excellent marker for carcinoid tumors, pheo-chromocytomas, paragangliomas, and other neuro-endocrine tumors. Coexpression of chromogranin A and neuron specific enolase (NSE) is common in neuroendocrine neoplasms. Ab-3 cocktail is especially designed for sensitive detection of Chromogranin A in formalin-fixed, paraffin-embedded tissues.
Host Species: Mouse
Clone: LK2H10 + PHE5
Isotype: IgG1 + IgG1
Species Reactivity: Human and Monkey. Others not known.
Immunogen: Human pheochromocytoma
Molecular Weight: 68-75 kDa
Positive Control: Pancreas
Cellular Localization: Cytoplasmic in endocrine cells
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Chromogranin A Ab-3 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | LK2H10 + PHE5 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human pheochromocytoma |
| Cantidad | 1 mL |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?