Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD68/Macrophage Marker Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody
Tienda Epredia ProductosDescripción
CD68 glycoprotein is expressed on macrophages and monocytes.
Host Species: Mouse
Clone: PG-M1
Isotype: IgG3/κ
Species Reactivity: Human. Others not tested
Epitope: Not determined
Immunogen: Gaucher cells
Molecular Weight: 110 kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD68/Macrophage Marker Ab-4 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | PG-M1 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Gaucher cells |
| Cantidad | 1 mL |
| Estado normativo | IVD |
| Disciplina de investigación | Hematopoietic |
| Mostrar más |