Descripción
Host Species: Mouse
Clone: UCHL-1
Isotype: IgG2a/κ
Species Reactivity: Human, Rhesus Monkey and Chimpanzee. Does not react with rat. Others not known
Epitope: Not determined
Immunogen: Interleukin-2-dependent human T lymphocytes
Molecular Weight: 180 kDa
Positive Control: Tonsil or lymph node
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD45RO (T-Cell Marker) Ab-1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | UCHL-1 |
| Concentración | 100ug/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Interleukin-2-dependent human T lymphocytes |
| Cantidad | 100 μL |
| Estado normativo | IVD |
| Mostrar más |