Learn More
CD45RO (T-Cell Marker) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Código de producto. 12699056 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
200 μL
500 μL
1 mL
7 mL
12 mL
Formulario:
Concentrated
Prediluted
Ready-to-Use
Concentración:
100ug/mL
1mg/mL
Prediluted
Tamaño de la unidad:
1 ml
100 microlitros
12 ml
200 microlitros
500 microlitros
7 ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formulario Concentración unitSize
12699056 500 μL Concentrated 100ug/mL 500 microlitros
12689056 100 μL Concentrated 100ug/mL 100 microlitros
12609066 100 μL Concentrated 1mg/mL 100 microlitros
12619066 200 μL Concentrated 1mg/mL 200 microlitros
12679056 1 mL Concentrated 100ug/mL 1 ml
12649066 7 mL Prediluted Prediluted 7 ml
12659066 12 mL Ready-to-Use Prediluted 12 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 12699056 missing translation for 'mfr' Epredia missing translation for 'supplierNo' MS112P1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry and flow cytometry experiments with Epredia™ CD45RO (T-Cell Marker) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
CD45RO (an isoform of leukocyte common antigen) is expressed on most thymocytes, monocytes, macrophages and granulocytes. It is not expressed on normal B lymphocytes. Intrathymic T cell maturation progresses from CD45RA-/CD45RO+ to CD45RA+/CD45RO-; while peripheral T cell maturation progresses from CD45RA+/CD45RO- to CD45RA-/CD45RO+.
Host Species: Mouse
Clone: UCHL-1
Isotype: IgG2a/κ
Species Reactivity: Human, Rhesus Monkey and Chimpanzee. Does not react with rat. Others not known
Epitope: Not determined
Immunogen: Interleukin-2-dependent human T lymphocytes
Molecular Weight: 180 kDa
Positive Control: Tonsil or lymph node
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antígeno CD45RO (T-Cell Marker) Ab-1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon UCHL-1
Concentración 100ug/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Interleukin-2-dependent human T lymphocytes
Cantidad 500 μL
Estado normativo IVD
Disciplina de investigación Oncogenesis
Primario o secundario Primary
Especies diana Human, Non-human Primate
Formulario Concentrated
Isotype IgG2a κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.