Learn More
CD43/T-Cell Marker Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Código de producto. 12699886 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
200 μL
500 μL
7 mL
Formulario:
Concentrated
Prediluted
Concentración:
1mg/mL
200μg/mL
Prediluted
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
200 microlitros
500 microlitros
7 ml
Código de producto. Cantidad Formulario Concentración unitSize
12699886 100 μL Concentrated 1mg/mL 100 microlitros
12679886 100 μL Concentrated 200μg/mL 100 microlitros
12609896 200 μL Concentrated 1mg/mL 200 microlitros
12689886 500 μL Concentrated 200μg/mL 500 microlitros
12639896 7 mL Prediluted Prediluted 7 ml
5 options
Código de producto. 12699886
Marca: Epredia MS146P1ABX
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry and flow cytometry applications with Epredia™ CD43/T-Cell Marker Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
CD43 (leukosialin, sialophorin, or leukocyte sialoglycoprotein) is a cell surface glycoprotein which is expressed on all thymocytes and T-cells. CD43 is involved in activation of T cells, B cells, NK cells, and monocytes
Host Species: Mouse
Clone: DF-T1
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not tested
Epitope: Not determined
Immunogen: Myeloblastic KG1 cells
Molecular Weight: 95/115/135 kDa (depending upon extent of glycosylation)
Positive Control: Tonsil or lymph node
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD43/T-Cell Marker Ab-1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon DF-T1
Concentración 1mg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Myeloblastic KG1 cells
Cantidad 100 μL
Estado normativo IVD
Disciplina de investigación T-Cell
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Formulario Concentrated
Isotype IgG1