Descripción
Host Species: Mouse
Clone: DF-T1
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not tested
Epitope: Not determined
Immunogen: Myeloblastic KG1 cells
Molecular Weight: 95/115/135 kDa (depending upon extent of glycosylation)
Positive Control: Tonsil or lymph node
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD43/T-Cell Marker Ab-1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | DF-T1 |
| Concentración | 1mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Myeloblastic KG1 cells |
| Cantidad | 200 μL |
| Estado normativo | IVD |
| Mostrar más |