Description
Host Species: Mouse
Clone: 185-1G2
Isotype: IgG2a/κ
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: Not determined
Immunogen: Stimulated human leukocytes
Molecular Weight: 88 kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Frozen only)
- Western Blotting (Not suitable)
- Immunofluorescence
- Flow Cytometry
- Function Blocking
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spécification
Spécification
| Antígeno | CD36/GPIIIb/GPIV Ab-3 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 185-1G2 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Stimulated human leukocytes |
| Cantidad | 500 μL |
| Estado normativo | RUO |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.