Learn More
CD31/PECAM-1 (Endothelial Cell Marker) Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
Tienda Epredia ProductosDescripción
Host Species: Rabbit
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: C-terminal
Immunogen: Synthetic peptide corresponding to C-terminus of mouse CD31 protein
Molecular Weight: 100 and 130 kDa
Positive Control: Tonsil, Placenta
Cellular Localization: Endothelial cells in blood vessel of tonsil
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD31 (Endothelial Cell Marker) |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Clon | Polyclonal |
| Concentración | 200µg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Synthetic peptide corresponding to C-terminus of mouse CD31 protein |
| Método de purificación | Tonsil |
| Cantidad | 100 μL |
| Mostrar más |