Learn More
CD117/c-Kit/SCF-Receptor Ab-3 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry and immunofluorescence experiments.
115.26€ - 632.00€
Especificaciones
Antígeno CD117/c-Kit/SCF-Receptor Ab-3
Clon K45
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Concentración Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Concentración Precio Cantidad y disponibilidad  
12670827
Ver documentos
Epredia
MS-289-P0
100 μL 200μg/mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12680827
Ver documentos
Epredia
MS-289-P1
500 μL 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
404.00€
377.80€ / 500 microlitros
Ahorro 26.20€
6% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11302824
Ver documentos
Epredia
MS-289-P
1 mL 200μg/mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12600837
Ver documentos
Epredia
MS-289-P1ABX
100 μL 1mg/mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12690827
Ver documentos
Epredia
MS-289-PABX
200 μL 1mg/mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
c-kit is a transmembrane receptor tyrosine kinase. It binds to stem cell factor (SCF). It is expressed in many tissues and cells. C-kit/SCf is involved in development of several lineages of stem cells, such as germ cells, neural crest-derived melanocytes and hematopoietic precursor cells. Ab-3 does not interfere with the binding of SCF to c-kit
Host Species: Mouse
Clone: K45
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Extracellular second N-terminus Ig-like domain of c-kit
Immunogen: Recombinant human extracellular c-kit fragment
Molecular Weight: 145kDa
Positive Control: Skin, GI Stromal Tumor (GIST)
Cellular Localization: Membrane/cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Frozen or fixed in methacarn or Stieve's and embedded in paraffin)
  • Immunofluorescence
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
CD117/c-Kit/SCF-Receptor Ab-3
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Unconjugated
Mouse
Human
IgG2a
K45
Monoclonal
Concentrated
RUO
Recombinant human extracellular c-kit fragment