Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Caspase 6 (Mch 2) Ab-3 Mouse Monoclonal Antibody, 200μg/mL, BSA and Azide
Tienda Epredia ProductosDescripción
Host Species: Mouse
Clone: 6CSP03; same as 14.1.190
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: Caspase 6 prodomain
Immunogen: Recombinant human caspase 6 prodomain
Molecular Weight: 34 kDa
Positive Control: Jurkat cells
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Western Blotting
- Immunoprecipitation
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Caspase 6 (Mch 2) Ab-3 |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 6CSP03; same as 14.1.190 |
| Concentración | 1mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant human caspase 6 prodomain |
| Cantidad | 100 μL |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |