Learn More
Berkshire™ Lab-Tips™ Low TOC Swab Large
Berkshire Lab-Tips™ Low TOC Swab Large knitted polyester swab features a unique semi-flexible internal paddle for greater surface coverage.
Marca:  Berkshire™ LTP125TOC.25
Código de producto. 17151359
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Specifically designed for Total Organic Carbon analysis and TOC tests in low-TOC environment
  • Critically low particles, fibers, ions and extractables
  • Excellent chemical resistance
  • High abrasion resistance while soft and non-abrasive
  • No contaminating adhesives and good sorbency
Especificaciones
Especificaciones
20 swabs/pack; 25 packs/case
TOC Swab
Poliéster
3.94 in.
100 mm
Large
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Berkshire™ Lab-Tips™ Low TOC Swab Large > Lab-Tips™ Low TOC Swab Large