Descripción
- Compressed, 100 ppi polyurethane foam
- Thermally bonded head
- Polyurethane foam over rigid core
- Low particles, fibers, ions and extractables
- Good chemical resistance
- Soft and non-abrasive with no contaminating adhesives
- Good sorbency
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (imperial) | 3 in |
| Tipo de producto | Cleanroom Swab |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de adhesivo | Térmica |
| Material del mango | Plastic |
| Estilo de punta | Rígida |
| Material de la punta | Foam |