Descripción
Lab Spatulas come in a variety of end styles.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 3 paq. |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Forma | Punta roma |
| Tipo de producto | Espátula |
| Acabado | Espejo |
| Anchura de la hoja (imperial) | Cuchara de 12,7 mm (1,13 in) x extremos planos romos de 31,75 mm (1,63 in) |
| Material | Acero inoxidable/níquel |
| Longitud (métrico) | 22,54 cm |