Learn More
SymLine Lab Sink with Drain
Código de producto. 17947270
Change view
Click to view available options
Incluye:
Manguera de 32 mm (DE), angulada
Manguera de 32 mm (DE), vertical
Rosca G de 1,5 in de DE
Rosca GL 25
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
17947270 Manguera de 32 mm (DE), angulada cada uno
17987250 Rosca G de 1,5 in de DE cada uno
17937270 Rosca GL 25 cada uno
17977250 Manguera de 32 mm (DE), vertical cada uno
4 options
Código de producto. 17947270
Marca: SymLine 118025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lab Sink with Drain for integration in fume cupboards or on worktops for easy disposal of liquid solvent waste in large quantities.
  • Made of dissipative PE-HD-EL
  • Base with integrated slope for complete emptying
  • Drain with removable sieve
Especificaciones
Color Black
Material HDPE
Tipo Laboratory Sink
Incluye Manguera de 32 mm (DE), angulada
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 400 x 300 x 190 mm