Learn More
OHAUS™ Elevador de laboratorio
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Tamaño:
Plataforma de 102 × 102 (L × An)
Plataforma de 152 × 152 (L × An)
Plataforma de 203 × 203 (L × An)
Plataforma de 254 × 254 (L × An)
Plataforma de 305 × 305 (L × An)
Plataforma de 406 × 406 (L × An)
Plataforma de 76 × 76 (L × An)
Material:
Acero inoxidable
Aluminio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Los bastidores, varillas y conectores de laboratorio resistentes a la corrosión están disponibles en acero inoxidable de alta calidad, lo que ofrece alta resistencia química y durabilidad. El aluminio ofrece una resistencia fiable y un peso más ligero.
- Simplifique la forma del laboratorio Hay disponibles trece opciones de kit de marco de laboratorio con cuatro diseñadas para caber en campanas de extracción. Crea tu propio sistema de soporte eligiendo entre una amplia selección de varillas, bases y conectores.
- Los elevadores de laboratorio ofrecen cómodas plataformas de elevación ajustables con una resistencia y durabilidad excepcionales para sujetar equipos de laboratorio pequeños como vidrio, placas calientes y baños de agua a diferentes alturas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Elevador de laboratorio |
| Material | Acero inoxidable |
| Descripción | Abrazadera, soporte, elevador de laboratorio, CLR-LBLFTS030 |
| Altura (métrico) | 102 a 495 mm |
| Tamaño | Plataforma de 305 × 305 (L × An) |