Learn More
OHAUS™ Elevador de laboratorio
Código de producto. 15762419 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Tamaño:
Plataforma de 102 × 102 (L × An)
Plataforma de 152 × 152 (L × An)
Plataforma de 203 × 203 (L × An)
Plataforma de 254 × 254 (L × An)
Plataforma de 305 × 305 (L × An)
Plataforma de 406 × 406 (L × An)
Plataforma de 76 × 76 (L × An)
Material:
Acero inoxidable
Aluminio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15762419
Marca: OHAUS™ 30400004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El elevador de laboratorio OHAUS™ proporciona un soporte seguro para sujetar el material de vidrio en posiciones elevadas.
  • Los bastidores, varillas y conectores de laboratorio resistentes a la corrosión están disponibles en acero inoxidable de alta calidad, lo que ofrece alta resistencia química y durabilidad. El aluminio ofrece una resistencia fiable y un peso más ligero.
  • Simplifique la forma del laboratorio Hay disponibles trece opciones de kit de marco de laboratorio con cuatro diseñadas para caber en campanas de extracción. Crea tu propio sistema de soporte eligiendo entre una amplia selección de varillas, bases y conectores.
  • Los elevadores de laboratorio ofrecen cómodas plataformas de elevación ajustables con una resistencia y durabilidad excepcionales para sujetar equipos de laboratorio pequeños como vidrio, placas calientes y baños de agua a diferentes alturas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Elevador de laboratorio
Material Acero inoxidable
Descripción Abrazadera, soporte, elevador de laboratorio, CLR-LBLFTS025
Altura (métrico) 89 a 330 mm
Tamaño Plataforma de 254 × 254 (L × An)