missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L1CAM Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3H7B9, Proteintech

Código de producto. 16899555 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16899555 150 μL 150 microlitros
16809565 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16899555

Marca: Proteintech 671151IG150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The L1CAM antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human L1CAM. This antibody recognizes human, pig, mouse, rat antigen. The L1CAM antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno L1CAM
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 3H7B9
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 150 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3897
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.