Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal disódica de L-tirosina dihidrato, 99 %
Código de producto. 15474289
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
15474289 100 g 100 g
15484289 500 g 500 g
15494289 1 kg 1 Kg
3 options
Código de producto. 15474289
Marca: Thermo Scientific Chemicals J61770.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 122666-87-9 | C9H13NNa2O5 | 261.19 g/mol
Tyrosine is a polar, naturally occurring, non-essential amino acid. It is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La tirosina es un aminoácido polar, natural, no esencial. Se utiliza como componente de medios de cultivo celular para la biomanufactura comercial de proteínas recombinantes terapéuticas y anticuerpos monoclonales.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122666-87-9
Fórmula molecular C9H13NNa2O5
Peso molecular (g/mol) 261.19
Número MDL MFCD03840558
Clave InChI WFTCFVUQORELJZ-CMIWSEPMNA-L
Sinónimo tyrosine disodium dihydrate, unii-5rfd27dq22, l-tyrosine disodium salt dihydrate, l-tyrosine, sodium salt, hydrate 1:2:2, c9h9no3.2na.2h2o, disodium l-tyrosinate dihydrate
PubChem CID 71587456
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N[C@@H](CC1=CC=C([O-])C=C1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tyrosine disodium salt dihydrate
Color Marrón a blanco
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC disodium (2S)-2-amino-3-(4-oxidophenyl)propanoate dihydrate
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.18 (225.15 Anhydrous)
Rotación óptica −13° (c=4 in Water)
Sensibilidad Very Hygroscopic
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Tyrosine disodium salt dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: L-Tyrosine disodiumsalt dihydrate