Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-triptófano 99 %
Código de producto. p-7080626
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11453923 25 g 25 g
11463923 100 g 100 g
11473923 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11453923
Marca: Thermo Scientific Chemicals A10230.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 73-22-3 | C11H12N2O2 | 204.23 g/mol
L-tryptophan is an essential amino acid which is necessary for normal growth in infants and for nitrogen balance in adults. It acts as a natural dietary supplement and used as an antidepressant, anxiolytic and sleep aid. It is used as a precursor to niacin, indole alkaloids and serotonin. It acts as an important intrinsic fluorescent probe, which finds to estimate the nature of microenvironment of the tryptophan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El L-triptófano es un aminoácido esencial que es necesario para el crecimiento normal en bebés y para el equilibrio del nitrógeno en adultos. Actúa como un suplemento dietético natural y se utiliza como antidepresivo, ansiolítico y ayuda para dormir. Se utiliza como precursor de la niacina, alcaloides indólicos y serotonina. Actúa como una sonda fluorescente intrínseca importante que ayuda a estimar la naturaleza del microentorno del triptófano.
Solubilidad
Soluble en agua, amoníaco, alcohol caliente, hidroxidos alcalinos y ácidos diluidos. Ligeramente soluble en ácido acético y etanol. Insoluble en cloroformo y éter etílico.
Notas
Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73-22-3
Fórmula molecular C11H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 204.23
Número MDL MFCD00064340
Clave InChI QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Sinónimo l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-il)propanoico
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tryptophan
Punto de fusión 280°C 285°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Beilstein 86197
Índice Merck 14,9797
Información de solubilidad Soluble in water,ammonia,hot alcohol,alkali hydroxides and dilute acids. Slightly soluble in acetic acid and ethanol. Insoluble in chloroform and ethyl ether.
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.23
Porcentaje de pureza 99%