Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-treonina, +98 %
Código de producto. 11452878
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11452878 500 g 500 g
11432878 25 g 25 g
11442878 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11452878 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A16851.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 72-19-5 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
L-Threonine is used to alleviate anxiety and mild depression. It is an important component of many proteins such as tooth enamel, collagen, and elastin. It is an important amino acid in the nervous system and plays a vital role in porphyrin and fat metabolism. It is useful in intestinal disorders and indigestion. It is also used as a prodrug to reliably elevate brain glycine levels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-Treonina se utiliza para aliviar la ansiedad y la depresión leve. Es un componente importante de muchas proteínas como el esmalte dental, el colágeno y la elastina. Es un aminoácido importante en el sistema nervioso y juega un papel vital en el metabolismo de la porfirina y las grasas. Es útil en los trastornos intestinales y en la indigestión. También se utiliza como un fármaco para elevar de forma fiable los niveles de glicina en el cerebro.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en etanol, éter etílico y cloroformo.
Notas
Inompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72-19-5
Fórmula molecular C4H9NO3
Peso molecular (g/mol) 119.12
Número MDL MFCD00064270
Clave InChI AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
SMILES CC(O)C(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Threonine
Punto de fusión 255°C (decomposition)
Beilstein 1721646
Índice Merck 14,9380
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in ethanol,ethyl ether and chloroform.
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-hidroxibutanoico
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Rotación óptica −28° (c=5 in Water)
Porcentaje de pureza ≥98%