Learn More
L-Teanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7077792 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15570624 1 g 1 g
15580624 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15570624
Marca: Thermo Scientific Acros 459340010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3081-61-6 | C7H14N2O3 | 174.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3081-61-6
Fórmula molecular C7H14N2O3
Peso molecular (g/mol) 174.20
Número MDL MFCD00059653
Clave InChI DATAGRPVKZEWHA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-theanine, theanine, theanin, s-2-amino-5-ethylamino-5-oxopentanoic acid, n-ethyl-l-glutamine, suntheanine, n5-ethyl-l-glutamine, n 5-ethyl-l-glutamine, unii-8021pr16qo
PubChem CID 439378
ChEBI CHEBI:17394
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-5-(etilamin)-5-oxopentanoico
SMILES CCNC(=O)CCC(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Theanine
Punto de fusión 206.0°C to 219.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2NHC(=O)CH2CH2CH(NH2)C(=O)OH
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in ether, alcohols
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Theanine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.