Learn More
Techsit™ Taburete con asiento tipo montura para laboratorio. Serie L-Tech
Código de producto. p-7182968
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Color:
Azul zafiro
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
15781496 Azul zafiro cada uno
16583934 Negro cada uno
2 options
Código de producto. 15781496
Marca: Techsit™ TS8350
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Taburete con asiento tipo montura con ruedas para laboratorio, reclinable y tapizado con vinilo antimicrobiano.
  • Taburete de vinilo tipo montura con ruedas.
  • Vinilo antimicrobiano fácil de limpiar.
  • Permite ajustar la altura y reclinación del asiento en su totalidad.
  • Garantía de 5 años que cubre el vinilo.
  • 150Kg de peso máximo
  • Apto para uso en sala blanca de categoría 7
Especificaciones
Tipo de producto Saddle Seat
Color Azul zafiro
Ajustables Sí
Acabado Vinyl
Material del bastidor Acero
Tipo de elevación Gas Lift
Capacidad portante (métrico) 150 kg
Altura del asiento 420 to 530 mm
Tapizado Vinyl
Garantía 5 Year
Peso (métrico) 10 kg
Tipo de rueda Castor
Anchura (métrico) 350 mm
Con reposabrazos No
Con respaldo No
Con ruedas giratorias Sí
Reposapiés No
Con soporte lumbar No
Con inclinación Sí
Tipo de asiento Stool