Learn More
Techsit™ Taburete con asiento tipo montura para laboratorio. Serie L-Tech
Descripción
- Taburete de vinilo tipo montura con ruedas.
- Vinilo antimicrobiano fácil de limpiar.
- Permite ajustar la altura y reclinación del asiento en su totalidad.
- Garantía de 5 años que cubre el vinilo.
- 150Kg de peso máximo
- Apto para uso en sala blanca de categoría 7
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Saddle Seat |
| Color | Azul zafiro |
| Ajustables | Sí |
| Acabado | Vinyl |
| Material del bastidor | Acero |
| Tipo de elevación | Gas Lift |
| Capacidad portante (métrico) | 150 kg |
| Altura del asiento | 420 to 530 mm |
| Tapizado | Vinyl |
| Garantía | 5 Year |
| Mostrar más |