Learn More
Techsit™ Silla alta de poliuretano para laboratorio. Serie L-Tech
Código de producto. p-7182967
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Con inclinación:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Con inclinación unitSize
16523934 No cada uno
16533934 Sí cada uno
2 options
Código de producto. 16523934
Marca: Techsit™ TS8331/BL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Silla alta para laboratorio tapizada con poliuretano negro resistente.
  • Silla alta tapizada con poliuretano, con aro reposapiés regulable
  • Asiento y respaldo tapizados con poliuretano, resistentes y fácil de limpiar.
  • Ruedas de seguridad con freno
  • Permite ajustar la altura del asiento y del respaldo y la inclinación del respaldo.
  • Diseño ergonómico y asiento y respaldo moldeados
  • Garantía de 5 años.
  • 150Kg de peso máximo Apta para uso en sala blanca de categoría 5
Especificaciones
Tipo de producto Laboratory Seat
Color Negro
Ajustables Sí
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Estilo de la parte posterior Ergonomic
Acabado PU
Material del bastidor Acero
Tipo de elevación Gas Lift
Capacidad portante (métrico) 150 kg
Altura del asiento High Bench Height
Tapizado PU
Garantía 5 Year
Peso (métrico) 16 kg
Tipo de rueda Brake Loaded Casters
Anchura (métrico) 490 mm
Con reposabrazos No
Con respaldo Sí
Con ruedas giratorias No
Reposapiés Sí
Con soporte lumbar Sí
Con inclinación No
Material Poliuretano