Learn More
Techsit™ Taburete bajo para laboratorio. Serie L-Tech
Código de producto. 16543934
Encompass_Preferred
Click to view available options
:
Color: Negro
Código de producto. 16543934
Marca: Techsit™ TS8340B
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Taburete circular bajo con ruedas para laboratorio, tapizado con vinilo antimicrobiano negro.
  • Taburete bajo de vinilo con ruedas.
  • Vinilo antimicrobiano negro fácil de limpiar.
  • Permite ajustar la altura del asiento.
  • Garantía de 5 años que cubre el vinilo.
  • 150Kg de peso máximo
  • Apto para uso en sala blanca de categoría 7
Especificaciones
Tipo de producto Stool
Color Negro
Ajustables Sí
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Diámetro (métrico) 400 mm
Acabado Vinyl
Material del bastidor Acero
Tipo de elevación Gas Lift
Capacidad portante (métrico) 150 kg
Altura del asiento 420 to 530 mm
Tapizado Vinyl
Garantía 5 Year
Peso (métrico) 10 kg
Con reposabrazos No
Con respaldo No
Con ruedas giratorias Sí
Reposapiés No
Con soporte lumbar No
Con inclinación No
Material Vinyl
Tipo de asiento Stool
Mostrar más Mostrar menos
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.