Learn More
Techsit™ Silla baja para laboratorio. Serie L-Tech
Código de producto. 16583924
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Color:
Azul zafiro
Negro
Con reposabrazos:
No
Sí
Con inclinación:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Con reposabrazos Con inclinación unitSize
16583924 Negro Sí Sí cada uno
16503934 Azul zafiro No Sí cada uno
16563924 Negro No No cada uno
16573924 Negro Sí No cada uno
16593924 Azul zafiro Sí No cada uno
5 options
Código de producto. 16583924
Marca: Techsit™ TS8320B/ST
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Silla baja para laboratorio tapizada con vinil antimicrobiano
  • Silla baja con ruedas tapizada con vinilo.
  • Vinilo antimicrobiano fácil de limpiar.
  • Permite ajustar la altura del asiento y del respaldo y la inclinación del respaldo.
  • Diseño ergonómico y asiento y respaldo moldeados
  • Garantía de 5 años que cubre el vinilo.
  • 150Kg de peso máximo
  • Apta para uso en sala blanca de categoría 7
Especificaciones
Tipo de producto Laboratory Seat
Color Negro
Ajustables Sí
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Estilo de la parte posterior Ergonomic
Acabado Vinyl
Material del bastidor Acero
Tipo de elevación Gas Lift
Capacidad portante (métrico) 150 kg
Altura del asiento Desk Height
Tapizado Vinyl
Garantía 5 Year
Peso (métrico) 16 kg
Tipo de rueda Casters
Anchura (métrico) 490 mm
Con reposabrazos Sí
Con respaldo Sí
Con ruedas giratorias Sí
Reposapiés No
Con soporte lumbar Sí
Con inclinación Sí
Material Vinyl