Learn More
Techsit™ Taburete alto para laboratorio. Serie L-Tech
Click to view available options
Color:
Azul zafiro
Negro
Con ruedas giratorias:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Taburete alto tapizado con vinilo con aro reposapiés regulable y deslizadores.
- Vinilo antimicrobiano fácil de limpiar.
- Permite ajustar la altura del asiento.
- Garantía de 5 años que cubre el vinilo.
- 150Kg de peso máximo
- Apto para uso en sala blanca de categoría 7
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Laboratory Stool |
| Color | Azul zafiro |
| Ajustables | Sí |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Acabado | Vinyl |
| Material del bastidor | Acero |
| Tipo de elevación | Gas Lift |
| Capacidad portante (métrico) | 150 kg |
| Altura del asiento | High Bench Height |
| Tapizado | Vinyl |
| Mostrar más |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.