Learn More
Techsit™ Taburete alto para laboratorio. Serie L-Tech
Click to view available options
Color:
Azul zafiro
Negro
Con ruedas giratorias:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
Beskrivning
- Taburete alto tapizado con vinilo con aro reposapiés regulable y deslizadores.
- Vinilo antimicrobiano fácil de limpiar.
- Permite ajustar la altura del asiento.
- Garantía de 5 años que cubre el vinilo.
- 150Kg de peso máximo
- Apto para uso en sala blanca de categoría 7
Specifikationer
Specifikationer
| Tipo de producto | Laboratory Stool |
| Color | Negro |
| Ajustables | Sí |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Acabado | Vinyl |
| Material del bastidor | Acero |
| Tipo de elevación | Gas Lift |
| Capacidad portante (métrico) | 150 kg |
| Altura del asiento | High Bench Height |
| Tapizado | Vinyl |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering