Learn More
Techsit™ Silla alta para laboratorio. Serie L-Tech
Código de producto. 16513924
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Color:
Azul zafiro
Negro
Con reposabrazos:
No
Sí
Con ruedas giratorias:
No
Sí
Con inclinación:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Con reposabrazos Con ruedas giratorias Con inclinación unitSize
16513924 Negro No No Sí cada uno
16503924 Negro No Sí No cada uno
16523924 Azul zafiro No No No cada uno
16533924 Azul zafiro Sí No No cada uno
16543924 Azul zafiro No Sí No cada uno
16553924 Azul zafiro No No Sí cada uno
16593914 Negro Sí No No cada uno
7 options
Código de producto. 16513924
Marca: Techsit™ TS8311B/ST
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Silla alta para laboratorio tapizada con vinilo antimicrobiano.
  • Silla alta tapizada con vinilo, con aro reposapiés regulable
  • Vinilo antimicrobiano negro fácil de limpiar
  • Diseño ergonómico y asiento y respaldo moldeados
  • Garantía de 5 años que cubre el vinilo.
  • 150Kg de peso máximo
  • Apta para uso en sala blanca de categoría 7
Especificaciones
Tipo de producto Laboratory Seat
Color Negro
Ajustables Sí
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Estilo de la parte posterior Ergonomic
Acabado Vinyl
Material del bastidor Acero
Tipo de elevación Gas Lift
Capacidad portante (métrico) 150 kg
Altura del asiento High Bench Height
Tapizado Vinyl
Garantía 5 Year
Peso (métrico) 16 kg
Tipo de rueda Glide
Anchura (métrico) 490 mm
Con reposabrazos No
Con respaldo Sí
Con ruedas giratorias No
Reposapiés Sí
Con soporte lumbar Sí
Con inclinación Sí
Material Vinyl