Learn More
Ácido L(+)-tartárico, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-194851 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10455091 500g Frasco de plástico 500 g
10689223 2,5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10455091 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 420005000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 87-69-4 | C4H6O6 | 150.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-69-4
Fórmula molecular C4H6O6
Peso molecular (g/mol) 150.09
Número MDL MFCD00064207
Clave InChI FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
Nombre IUPAC ácido 2,3-dihidroxibutanedioico
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Tartaric acid
Nombre de nota 99+%
Color Blanco
Fórmula lineal HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Beilstein 03, 481
Fieser 16,304
Índice Merck 15, 9205
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.09
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Reactivo ACS
Cantidad 500g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Cristalino
Residuo después del encendido 0,02% máx.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(+)-Tartaric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: (+)-Tartaric acid