Learn More
Microspec™ L Shaped Spreader
Código de producto. p-200005010
Click to view available options
Cantidad:
250
500
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. 17845788
Marca: Microspec™ E7G
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sterile L shaped inoculating spreaders
  • L Shaped Spreaders
  • 39 mm x 140 mm
  • Microseal Pouch
  • Sterile EtO
Tekniske data
Desechables Single-use
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Envase Individually Wrapped in Microseal Pouch
Cantidad 250
Tamaño (imperial) 1.5 x 16.1 in.
Tamaño (métrico) 39 x 410 mm
Material Plástico
Tipo de producto Espátula de inoculación
Esterilidad Estéril
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.