Learn More
Microspec™ L Shaped Spreader
Click to view available options
Cantidad:
250
500
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 500
Beskrivelse
- L Shaped Spreaders
- 39 mm x 140 mm
- Microseal Pouch
- Sterile EtO
Tekniske data
Tekniske data
| Desechables | Single-use |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Envase | Individually Wrapped in Microseal Pouch |
| Cantidad | 250 |
| Tamaño (imperial) | 1.5 x 16.1 in. |
| Tamaño (métrico) | 39 x 410 mm |
| Material | Plástico |
| Tipo de producto | Espátula de inoculación |
| Esterilidad | Estéril |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion