Learn More
Clorhidrato de L-serinamida, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10073550 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10073550 1 g Frasco de vidrio 1 g
10473035 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
2 options
Código de producto. 10073550
Marca: Thermo Scientific Acros 303160010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 65414-74-6
Fórmula molecular C3H9ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 140.567
Número MDL MFCD00067560
Clave InChI VURWDDZIWBGXCK-DKWTVANSSA-N
Sinónimo l-serinamide hydrochloride, h-ser-nh2.hcl, l-serine amide hydrochloride, s-2-amino-3-hydroxypropanamide hydrochloride, 2s-2-amino-3-hydroxypropanamide hydrochloride, propanamide, 2-amino-3-hydroxy-, monohydrochloride, 2s, s-2-amino-3-hydroxypropionamide hydrochloride, h-ser-nh hcl, h-ser-nh2cl, h-ser-nh2?cl
PubChem CID 16212403
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-hidroxipropanamida; clorhidrato
SMILES C(C(C(=O)N)N)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Serinamide hydrochloride
Punto de fusión 184°C to 190°C
Color De púrpura a rojo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCHCH(NH)CONH·HCl
Rotación específica +13.5° to +15.5° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
Condición de rotación específica +14.5° (20°C c=1,H2O)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.57
Porcentaje de pureza ≥97.5% (Argentometry)
Forma física Polvo cristalino o cristales