Learn More
Invitrogen™ Rat L-Selectin (SELL/CD62L) ELISA Kit
Código de producto. 15455393
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
15455393 96 pruebas 1 set
17115939 5 x 96 pruebas cada uno
18507844 10 x 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 15455393
Marca: Invitrogen™ ERSELL
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
ELISA
The Rat L-Selectin (SELL/CD62L) ELISA quantitates Rt SELL in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt SELL. Principle of the method The Rat SELL solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La CD62L (L-selectina) es una glicoproteína de adhesión con un rango de peso molecular de 74-95 kDa que se expresa constitutivamente en la superficie celular de los leucocitos, y media su orientación hacia los sitios inflamatorios y los ganglios linfáticos periféricos al permitir que se desplacen a lo largo de la pared venular. La CD62L también participa en la agregación de neutrófilos inducida por activación. Sin embargo, el desprendimiento de CD62L dependiente de la activación contrarresta la laminación de neutrófilos. La CD62L también tiene funciones de señalización, incluyendo la mejora de la expresión del receptor de quimiocinas. Al igual que CD62P, el ligando principal de CD62L es PSGL-1 (ligando-1 de glicoproteína P-selectina). Los polimorfismos de un solo nucleótido del gen CD26L se han asociado con diversas enfermedades, como la nefropatía por inmunoglobulina A. Alternativamente, se han encontrado variantes de transcripción empalmadas para CD26L.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P30836
Intervalo del ensayo 8,23-6000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 6 pg
Intervalo de calibración De 6 pg/mL a 6000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas analizadas: CINC-2, CINC-3, CNTF, fractalquina, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-4, IL-6, IL-10, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, Lix, MCP-1, MIP-3 alfa, beta- NGF, TIMP-1, TNF alfa para ratas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Rata
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 29259
Símbolo de gen Sell
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Volumen de muestra 1 μl de plasma; 1 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo A.11, L-selectina, LECAM-1
Objetivo Rata
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min