Learn More
Masterflex™ Bomba de consola analógica de velocidad variable L/S™ con cabezal de bombeo multicanal
Código de producto. 11799769
Change view
Click to view available options
Caudal:
De 0,35 a 35 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
11799769 De 0,35 a 35 ml/min cada uno
1 options
Código de producto. 11799769
Marca: Masterflex™ 7792510
La bomba de consola analógica de velocidad variable Masterflex™ L/S™ con cabezal de bombeo multicanal ofrece un control preciso de la velocidad para un ajuste exacto del caudal
  • Los accionamientos de la consola de velocidad variable de precisión L/S™ ofrecen un control preciso de la velocidad del ±0,25 % para una regulación exacta del caudal
  • La gran pantalla LED y los indicadores LED confirman las rpm del motor y la dirección del motor de un vistazo
  • Los sistemas de bomba completos incluyen todo lo necesario para empezar a bombear
  • Ajustes precisos y repetibles con el indicador LED de 3 dígitos de rpm
  • Bombee líquido en cualquier dirección gracias a su motor reversible - perfecto para purgar tubos
  • Elija sistemas multicanal para un flujo sincrónico de todos los canales
  • Maximice los procesos en un espacio mínimo apilando las unidades resistentes a salpicaduras con clasificación IP33
  • Dos formas de controlar la velocidad, la dirección y el arranque/parada: utilice el teclado de membrana o la capacidad de control remoto
  • Rango de caudales de 0,35 a 35 ml/min por canal con tubos Microbore - el caudal depende de las rpm del motor y del tamaño del tubo.
Especificaciones
Canales 4
Tipo de control Velocidad variable digital
Caudal De 0,35 a 35 ml/min
Motor Speed 1-100 rpm
Acabado Clasificación IP33
Para utilizar con Conjunto de tubos de dos secciones Microbore
Tipo de tubos 12/paquete de conjunto de tubos de dos secciones de PVC, 2,79 mm de DI (06416-48)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) (34,9 x 21,08 x 21,59 cm)
Requisitos eléctricos De 90 a 260 V CA
Amperaje 1,8 A a 115 V, 1,2 A a 230 V