Learn More
Masterflex™ L/S™ Tygon™ Transparent Pump Tubing
Descripción
- Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 7,9 mm |
| Material | Tygon |
| Longitud global (métrico) | 1500 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | procesamiento y dispensación de alimentos y bebidas |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -36 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de los tubos | 18 |
| Caudal | De 3,8 a 2300 ml/min |
| Manguera dentada | 3/8 pulg |
| Mostrar más |