Learn More
Masterflex™ Conjunto de rotor de repuesto de cabezal de bomba estándar L/S™
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Los conjuntos de rotor de repuesto de cabezal de bomba estándar Masterflex™ L/S™ prolongan la vida útil de los cabezales de bomba estándar.
- Las piezas de repuesto prolongan la vida útil de los cabezales de bomba estándar.
- Son necesarios dos conjuntos de campana final para un conjunto de cabezal completo
- Elija las piezas de repuesto adecuadas para su tamaño de cabezal de bomba estándar I/P™.
- Apto para su uso con los cabezales de bomba estándar L/S™ 07015-21, 07015-52, 07024-21 y 07024-52
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Cabezales de bombas estándar L/S 07015-21, 07015-52, 07024-21 y 07024-52 |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de tubos | Tubos de precisión de alto rendimiento |
| Tipo | Conjunto de rotor de repuesto |