Learn More
Masterflex™ Cabezales de bomba de eje largo estándar L/S™
Código de producto. p-7184900
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
L/S™ 16
L/S™ 24
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
16255061 L/S™ 16 paquete de 2
15316918 L/S™ 24 cada uno
2 options
Código de producto. 16255061
Marca: Masterflex™ 0701600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los cabezales de bomba de eje largo estándar Masterflex™ L/S™ son ideales para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad
  • Ideal para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad.
  • Los cabezales estándar se han moldeado con una alta precisión para albergar un tubo de tamaño único.
  • El cabezal de la bomba es compacto y presenta un diseño simple
  • La entrada/salida del mismo tubo lateral es perfecta para aplicaciones con espacio limitado
  • Los cabezales estándar son compactos y fáciles de integrar en sus aplicaciones de OEM.
  • Apto para su uso con tamaños de tubos L/S™ 16 o 24
  • Admite un único tamaño de tubo para garantizar un rendimiento óptimo de las bombas Masterflex
  • Usar con unidades de bomba Masterflex L/S™ que requieran un cabezal de bomba de eje largo
  • Estos cabezales de bomba no son compatibles con las unidades de eje estándar
Spezifikation
Descripción Relación de engranajes 1:1
Caudal De 0,8 a 480 ml/min
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad
Para utilizar con Unidades de bomba L/S™ que requieren un cabezal de bomba de eje largo
Material Policarbonato
N.º de canales 1
N.º de rodillos 3
Tipo de oclusión Fijo
Tamaño de los tubos L/S™ 16
Tipo Eje largo
Material del rotor Acero laminado en frío
Velocidad De 0,02 a 600 rpm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.