Learn More
Masterflex™ Cabezales de bomba de eje largo estándar L/S™
Código de producto. 16255061
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
L/S™ 16
L/S™ 24
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
16255061 L/S™ 16 paquete de 2
15316918 L/S™ 24 cada uno
2 options
Código de producto. 16255061
Marca: Masterflex™ 0701600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los cabezales de bomba de eje largo estándar Masterflex™ L/S™ son ideales para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad
  • Ideal para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad.
  • Los cabezales estándar se han moldeado con una alta precisión para albergar un tubo de tamaño único.
  • El cabezal de la bomba es compacto y presenta un diseño simple
  • La entrada/salida del mismo tubo lateral es perfecta para aplicaciones con espacio limitado
  • Los cabezales estándar son compactos y fáciles de integrar en sus aplicaciones de OEM.
  • Apto para su uso con tamaños de tubos L/S™ 16 o 24
  • Admite un único tamaño de tubo para garantizar un rendimiento óptimo de las bombas Masterflex
  • Usar con unidades de bomba Masterflex L/S™ que requieran un cabezal de bomba de eje largo
  • Estos cabezales de bomba no son compatibles con las unidades de eje estándar
Especificaciones
Descripción Relación de engranajes 1:1
Caudal De 0,8 a 480 ml/min
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad
Para utilizar con Unidades de bomba L/S™ que requieren un cabezal de bomba de eje largo
Material Policarbonato
N.º de canales 1
N.º de rodillos 3
Tipo de oclusión Fijo
Tamaño de los tubos L/S™ 16
Tipo Eje largo
Material del rotor Acero laminado en frío
Velocidad De 0,02 a 600 rpm